Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Ilt
Beskrivelse
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Ilt |
| Fugtighedsområde | 0 til 40 mg/L |
| Måleområde | 5 til 23 % |
| Antal slagtilfælde | 1 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 1 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 41 °F til 122 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 5° til 50 °C |