Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Olietåge
Komponenter målt:
Olie 10/aP
Olietåge 1/a
Måleområde:
0,1 - 1 mg/m 3
1 til 10 mg/m 3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Gasdetektionsrør til olietåge.
6733031:
- Angiver kun mineralske og syntetiske olieaerosoler (tåge)
- Standard måleområde: 1 til 10 mg/m3
- Antal streger: 100
- Tid til måling: ca. 25 min.
- Farveskift: Hvid til brun
6728371:
- Angiver den samlede koncentration af mineralske og syntetiske olieaerosoler (tåge) og oliedampe
- Standard måleområde: 25 til 100 ug
- Farveskift: Hvid til beige eller gul
Ordreinfo
Bemærk: Udvidelse af det anførte måleområde er mulig for nogle detektorrør. Ring til Fishers kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Safety Equipment Institute (SEI) certificeret |
| Komponenter målt | Olietåge 1/a |
| Fugtighedsområde | Mindre end 20 mg/l |
| Måleområde | 1 til 10 mg/m 3 |
| Antal slagtilfælde | 100 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 25 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 86 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 30 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.