Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Olietåge
Beskrivelse
Gasdetektionsrør til olietåge.
6733031:
- Angiver kun mineralske og syntetiske olieaerosoler (tåge)
- Standard måleområde: 1 til 10 mg/m3
- Antal streger: 100
- Tid til måling: ca. 25 min.
- Farveskift: Hvid til brun
6728371:
- Angiver den samlede koncentration af mineralske og syntetiske olieaerosoler (tåge) og oliedampe
- Standard måleområde: 0,1 til 1 mg/m3
- Farveskift: Hvid til beige eller gul
Ordreinfo
Bemærk: Udvidelse af det anførte måleområde er mulig for nogle detektorrør. Ring til Fishers kundeservice for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Safety Equipment Institute (SEI) certificeret |
| Komponenter målt | Olie 10/aP |
| Til brug med (udstyr) | Aerotest System |
| Måleområde | 0,1 - 1 mg/m 3 |
| Mængde | 10 |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 86 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 30 °C |