Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Olietåge
Artikelnummer. 10245492
Skift visning
Komponenter målt:
Olie 10/aP
Olietåge 1/a
Måleområde:
0,1 - 1 mg/m 3
1 til 10 mg/m 3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde unitSize
10245492 Olietåge 1/a 1 til 10 mg/m 3 Pakke med 10
10495192 Olie 10/aP 0,1 - 1 mg/m 3 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10245492 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6733031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 DKK
    1731.91 DKK / Pakke med 10
    Spare 303.09 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gasdetektionsrør til olietåge.
6733031:
  • Angiver kun mineralske og syntetiske olieaerosoler (tåge)
  • Standard måleområde: 1 til 10 mg/m3
  • Antal streger: 100
  • Tid til måling: ca. 25 min.
  • Farveskift: Hvid til brun
6728371:
  • Angiver den samlede koncentration af mineralske og syntetiske olieaerosoler (tåge) og oliedampe
  • Standard måleområde: 25 til 100 ug
  • Farveskift: Hvid til beige eller gul
Ordreinfo
Bemærk: Udvidelse af det anførte måleområde er mulig for nogle detektorrør. Ring til Fishers kundeservice for mere information.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Safety Equipment Institute (SEI) certificeret
Komponenter målt Olietåge 1/a
Fugtighedsområde Mindre end 20 mg/l
Måleområde 1 til 10 mg/m 3
Antal slagtilfælde 100
Mængde 10
Svartid 25 min.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6733031 OIL MIST
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.