Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - nitrogendampe
Komponenter målt:
Nitrøse dampe 2/a
Nitrøse dampe 20/a
Nitrøse dampe 0,5/a
Nitrøse dampe 100/c
Måleområde:
0,5 til 10 ppm
100 til 5000 ppm
2 til 100 ppm
20 til 500 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Hætteglas af glas
- Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Nitrøse dampe 20/a |
| Fugtighedsområde | 40mg/L |
| Måleområde | 20 til 500 ppm |
| Antal slagtilfælde | 2 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 30 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 59 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 15° til 40 °C |