Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - nitrogendampe
Beskrivelse
- Hætteglas af glas
- Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Nitrøse dampe 2/a |
| Fugtighedsområde | 30mg/L |
| Måleområde | 2 til 100 ppm |
| Antal slagtilfælde | 5/10 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 1 til 2 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 86 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 30 °C |