Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - nitrogendampe
Beskrivelse
- Glasflaske
- Kalibreret 100 ml prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgpumpe
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Lattergas 0,5/a |
| Måleområde | 0,5 til 10 ppm |