Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Nitrogendioxid
Beskrivelse
Dräger Tubes are glass vials filled with a chemical reagent that reacts to a specific chemical for gas detection. These short-term detector tubes are used manually with the Dräger Accuro gas detection pump or automatically with the Accuro 2000 or Quantimeter 1000.
- Gas Measured: Nitrogen dioxide
- Standard Measurement Range: 5 to 100 ppm
- Number of Strokes (n): 5
- Measurement Time: Approximately 1 min
- Standard Deviation: ±10 to 15%
- Color Change: Yellow-green to blue-gray
- Temperature Range: 10°C to 40°C
- Humidity: Max. 30 mg H2O/L
- Reaction Principle: NO2 + Diphenylbenzidine → blue-gray reaction product
- Cross Sensitivity: Ozone or chlorine do not interfere within the range of their occupational exposure limits. Higher concentrations are indicated with different sensitivity. Nitrogen monoxide is not indicated.
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Nitrogendioxid 2/c |
| Til brug med (udstyr) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Type | Gas Detection Tube |
| Fugtighedsområde | 30mg/L |
| Måleområde | 2 til 100 ppm |
| Antal slagtilfælde | 5/10 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 1 til 2 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10° til 40 °C |