Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Mercaptan
Artikelnummer. 10343400
Skift visning
Måleområde:
20 til 100 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Måleområde unitSize
10343400 20 til 100 ppm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10343400 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101871
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  1. For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Komponenter målt Mercaptan 20/a (ethanethiol)
Fugtighedsområde 3 til 30 mg/l
Måleområde 20 til 100 ppm
Antal slagtilfælde 10
Mængde 10
Svartid 2,5 min.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C