Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Hydrogensulfid
Artikelnummer. p-4909645
Komponenter målt:
Hydrogensulfid 0,5/a
Hydrogensulfid 1/d
Hydrogensulfid 100/a
Hydrogensulfid 5/b
Måleområde:
0,5 til 15 ppm / 5 til 150 ppm
1 til 200 ppm
100 til 2000 ppm
5 til 60 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10558741
Brand: Dräger™ 8101831
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Komponenter målt Hydrogensulfid 1/d
Fugtighedsområde 40mg/L
Måleområde 1 til 200 ppm
Antal slagtilfælde 1/10
Mængde 10
Svartid 6 min.
Temperaturområde (engelsk) 35,6 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 2° til 40 °C