Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Hydrogensulfid
Artikelnummer. 10558741
Skift visning
Komponenter målt:
Hydrogensulfid 0,5/a
Hydrogensulfid 1/d
Hydrogensulfid 100/a
Hydrogensulfid 5/b
Måleområde:
0,5 til 15 ppm / 5 til 150 ppm
1 til 200 ppm
100 til 2000 ppm
5 til 60 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde unitSize
10558741 Hydrogensulfid 1/d 1 til 200 ppm Pakke med 10
10142032 Hydrogensulfid 0,5/a 0,5 til 15 ppm / 5 til 150 ppm Pakke med 10
10378421 Hydrogensulfid 5/b 5 til 60 ppm Pakke med 10
10276821 Hydrogensulfid 100/a 100 til 2000 ppm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10558741 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101831
Tekniske data
Komponenter målt Hydrogensulfid 1/d
Fugtighedsområde 40mg/L
Måleområde 1 til 200 ppm
Antal slagtilfælde 1/10
Mængde 10
Svartid 6 min.
Temperaturområde (engelsk) 35,6 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 2° til 40 °C