Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Hydrogensulfid
Komponenter målt:
Hydrogensulfid 0,5/a
Hydrogensulfid 1/d
Hydrogensulfid 100/a
Hydrogensulfid 5/b
Måleområde:
0,5 til 15 ppm / 5 til 150 ppm
1 til 200 ppm
100 til 2000 ppm
5 til 60 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Hydrogensulfid 5/b |
| Fugtighedsområde | Mindre end 40 mg/l |
| Måleområde | 5 til 60 ppm |
| Antal slagtilfælde | 10 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 4 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 140 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 60 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER CH29801 HYDROGEN
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrogen sulphide