Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Hydrogensulfid
Artikelnummer. 10276821
Skift visning
Komponenter målt:
Hydrogensulfid 0,5/a
Hydrogensulfid 1/d
Hydrogensulfid 100/a
Hydrogensulfid 5/b
Måleområde:
0,5 til 15 ppm / 5 til 150 ppm
1 til 200 ppm
100 til 2000 ppm
5 til 60 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde Pakningsstørrelse
10276821 Hydrogensulfid 100/a 100 til 2000 ppm Pakke med 10
10558741 Hydrogensulfid 1/d 1 til 200 ppm Pakke med 10
10142032 Hydrogensulfid 0,5/a 0,5 til 15 ppm / 5 til 150 ppm Pakke med 10
10378421 Hydrogensulfid 5/b 5 til 60 ppm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10276821 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. CH29101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.60 DKK
    1092.14 DKK / Pakke med 10
    Spare 228.46 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Cost-effective and reliable detector tube for the measurement of hydrogen sulfide gas.
Dräger short-term detector tubes for spot gas measurements.
  • Target Gas: Hydrogen Sulfide (H2S)
  • Measurement Range: 100 to 2000 ppm
  • Number of Strokes (n): 1
  • Measurement Duration: ca. 30 sec.
  • Color Change: White to brown
  • Standard Deviation: 5% to 10%
  • Operating Temperature: 0°C to 40°C
  • Operating Humidity: 3 to 40 mg H2O/L
  • Reaction Principle: H2S + Pb2+ → PbS + 2H+
  • Cross Sensitivity: 2000 ppm Sulfur dioxide and 100 ppm Nitrogen dioxide do not interfere.
  • Compatibility: For use with Dräger Accuro™ bellows pump, Accuro 2000, or Quantimeter 1000.
Tekniske data
Komponenter målt Hydrogensulfid 100/a
Til brug med (udstyr) Accuro Drager Gas Detector Pump
Type Gas Detection Tube
Fugtighedsområde 3 til 40 mg/L
Måleområde 100 til 2000 ppm
Antal slagtilfælde 1
Mængde 10
Svartid 30 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C