Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Kulbrinter
Komponenter målt:
Kulbrinte 2/a
Måleområde:
2 til 24 mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Kulbrinte 2/a |
| Fugtighedsområde | 1 til 25 mg/L |
| Måleområde | 2 til 24 mg/L |
| Antal slagtilfælde | 3 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 5 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |