Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - Kulbrinter
Artikelnummer. p-4909644
Komponenter målt:
Kulbrinte 2/a
Måleområde:
2 til 24 mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10055124
Brand: Dräger™ 8103581
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  1. For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Komponenter målt Kulbrinte 2/a
Fugtighedsområde 1 til 25 mg/L
Måleområde 2 til 24 mg/L
Antal slagtilfælde 3
Mængde 10
Svartid 5 min.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C