Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Methylene Chloride
Måleområde:
20 til 200 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Methylenchlorid 100/ab |
| Fugtighedsområde | 3 til 25 mg/L |
| Måleområde | 20 til 200 ppm |
| Antal slagtilfælde | 8 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 7 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 62,6 °F til 86 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 17 °C til 30 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X10 GAS DETECTOR TUBE DRAEGER 6724601 METHYLENE
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Amine compounds