Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Mercury
Beskrivelse
Dräger tube for the detection of mercury vapor. The tube contains a chemical reagent that changes color to indicate concentration.
- Standard Range: 0.05 to 2 mg/m³
- Measurement Time: 10 minutes
- Calibrated Sample Volume: 100 mL
- Compatible Pumps: Dräger Accuro™ bellows pump, Accuro 2000, or Quantimeter 1000
- Applications: Determination of concentration peaks, exposure measurements in inhalation areas, leak detection, and analysis of confined spaces such as sewers, shafts, and tanks
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Kviksølv 0,1/b |
| Til brug med (udstyr) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Type | Gas Detection Tube |
| Fugtighedsområde | Mindre end 20 mg/l |
| Måleområde | 0,05 til 2 mg/m 3 |
| Antal slagtilfælde | 40 til 1 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 10 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |