Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Mercaptan
Beskrivelse
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Mercaptan 0,5/a |
| Fugtighedsområde | 3 til 15 mg/l |
| Måleområde | 0,5 til 5 ppm |
| Antal slagtilfælde | 20 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 5 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10° til 40 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- X10 Tube Mercaptan 0.5a range 0.5-5ppm 0.5 to 5 ppm0.5 to 5 ppm+/- 10 to 15% (pack of 10)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- MIXTURE LIST-Contain: mercaptan