Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Hydrogen Fluorid
Måleområde:
0,5 til 90 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Hydrogenfluorid 0,5/a |
| Fugtighedsområde | 30 til 80 % |
| Måleområde | 0,5 til 90 ppm |
| Antal slagtilfælde | 10/2 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 2 min./25 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10° til 40 °C |