Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Hydrogen
Artikelnummer. 10530663
Skift visning
Komponenter målt:
Hydrogenfluorid 1,5/b (gas eller damp)
Hydrogenperoxid 0,1/a (gas eller damp)
Måleområde:
0,1 til 3 ppm
15 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde Pakningsstørrelse
10530663 Hydrogenperoxid 0,1/a (gas eller damp) 0,1 til 3 ppm Pakke med 10
10325192 Hydrogenfluorid 1,5/b (gas eller damp) 15 ppm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530663 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.15 DKK
    1279.44 DKK / Pakke med 10
    Spare 115.71 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
For making spot measurments for various gases and vapors
  • Hætteglas af glas
  • Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Hydrogenperoxid 0,1/a (gas eller damp)
Til brug med (udstyr) Accuro Drager Gas Detector Pump
Type Gas Detection Tube
Måleområde 0,1 til 3 ppm
Mængde 10/kasse