Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Saltsyre
Beskrivelse
- Hætteglas af glas
- Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
- For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Saltsyre 50/a |
| Fugtighedsområde | 15mg/L |
| Måleområde | 50 til 5000 ppm |
| Antal slagtilfælde | 1/10 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 5 min./30 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 122 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10° til 50 °C |