Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør - De Tube Saltsyre
Artikelnummer. 10296771
Skift visning
Komponenter målt:
Saltsyre 1/a
Saltsyre 50/a
Saltsyre, Salpetersyre 1/a
Måleområde:
1 til 10 ppm
50 til 5000 ppm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde unitSize
10296771 Saltsyre 1/a 1 til 10 ppm Pakke med 10
10788914 Saltsyre 50/a 50 til 5000 ppm Pakke med 10
10252581 Saltsyre, Salpetersyre 1/a 1 til 10 ppm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10296771 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. CH29501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til at foretage punktmålinger for forskellige gasser og dampe
  • Hætteglas af glas
  • Kalibreret 100mL prøve af luft trukket gennem rør med Drager Accuro™ bælgepumpe
  1. For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certificeret.
Tekniske data
Komponenter målt Saltsyre 1/a
Måleområde 1 til 10 ppm