Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Formaldehyd
Artikelnummer. 12712517
Skift visning
Måleområde:
0,2 til 5
2 til 40
Rørtype:
Formaldehyd 0,2/a
Formaldehyd 2/a
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Rørtype Pakningsstørrelse
12712517 2 til 40 Formaldehyd 2/a Pakke med 10
10059050 0,2 til 5 Formaldehyd 0,2/a Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12712517 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    1726.87 DKK / Pakke med 10
    Spare 243.13 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Bemærk: Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Formaldehyd
Type Gas Detection Tube
Fugtighedsområde 3 til 15 mg/l
Måleområde 2 til 40
Antal slagtilfælde 5
Mængde 10
Svartid 30 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Rørtype Formaldehyd 2/a
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.