Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Formaldehydaktiveringsrør
Artikelnummer. 10396292
Skift visning
Måleområde:
0,04
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10396292 0,04 Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10396292 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1357.88 DKK
    1112.55 DKK / Pakke med 10
    Spare 245.33 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Bemærk: Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Formaldehyd
Måleområde 0,04
Mængde 10
Rørtype Formaldehyd aktiveringsrør (brugt m/formaldehyd 0,2/a)