Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Kuldioxid
Artikelnummer. p-177971
Måleområde:
0,5 til 10 %
0,5 til 6 %
1 til 20 %
100 til 3000
5 til 60 %
Rørtype:
Kuldioxid 0,1 %/a 2
Kuldioxid 0,5%/a
Kuldioxid 1 %/a
Kuldioxid 100/a
Kuldioxid 100/ap
Kuldioxid 5 %/A
Fugtighedsområde:
23 mg/l
30 mg/l
40 mg/l
50 mg/l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10629503
Brand: Dräger™ 6728521
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Bemærk: Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Kuldioxid
Fugtighedsområde 23 mg/l
Måleområde 100 til 3000
Mængde 10
Svartid 5 min.
Temperaturområde (engelsk) 59 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 15° til 25 °C
Rørtype Kuldioxid 100/ap