Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Kuldioxid
Artikelnummer. 10629503
Skift visning
Måleområde:
0,5 til 10 %
0,5 til 6 %
1 til 20 %
100 til 3000
5 til 60 %
Rørtype:
Kuldioxid 0,1 %/a 2
Kuldioxid 0,5%/a
Kuldioxid 1 %/a
Kuldioxid 100/a
Kuldioxid 100/ap
Kuldioxid 5 %/A
Fugtighedsområde:
23 mg/l
30 mg/l
40 mg/l
50 mg/l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Rørtype Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
10629503 100 til 3000 Kuldioxid 100/ap 23 mg/l Pakke med 10
10251161 100 til 3000 Kuldioxid 100/a 23 mg/l Pakke med 10
10167340 0,5 til 6 % Kuldioxid 0,1 %/a 2 30 mg/l Pakke med 10
10661923 0,5 til 10 % Kuldioxid 0,5%/a 50 mg/l Pakke med 10
10113112 5 til 60 % Kuldioxid 5 %/A 50 mg/l Pakke med 10
10615631 1 til 20 % Kuldioxid 1 %/a 40 mg/l Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10629503 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6728521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2023.50 DKK
    1672.72 DKK / Pakke med 10
    Spare 350.78 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Bemærk: Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Kuldioxid
Type Gas Detection Tube
Fugtighedsområde 23 mg/l
Måleområde 100 til 3000
Mængde 10
Svartid 5 min.
Temperaturområde (engelsk) 59 °F til 77 °F
Temperaturområde (metrisk) 15° til 25 °C
Rørtype Kuldioxid 100/ap