Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Benzen
Artikelnummer. 10743263
Skift visning
Måleområde:
0,5 til 10
15 til 420
2 til 60
5 til 50
Rørtype:
Benzen 0,5/a
Benzen 0,5/c
Benzen 15/a
Benzen 2/a
Benzen 5/b
Fugtighedsområde:
1 til 15 mg/L
1 til 30 mg/L
3 til 15 mg/l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Rørtype Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
10743263 0,5 til 10 Benzen 0,5/c 1 til 30 mg/L Pakke med 5
10443291 15 til 420 Benzen 15/a 1 til 30 mg/L Hver
10553802 0,5 til 10 Benzen 0,5/a 3 til 15 mg/l Pakke med 10
10430102 2 til 60 Benzen 2/a 1 til 15 mg/L Pakke med 5
12304539 5 til 50 Benzen 5/b 3 til 15 mg/l Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10743263 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8103691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    1324.60 DKK / Pakke med 5
    Spare 190.40 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveændringen på rørets 'trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti. Bemærk: Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Benzen
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 0,5 til 10
Antal slagtilfælde 20
Mængde 5
Svartid 20 min.
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5° til 40 °C
Rørtype Benzen 0,5/c