Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Røgrør
Artikelnummer. 10169251
Skift visning
Komponenter målt:
Luftstrøm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
10169251 Luftstrøm Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10169251 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. CH25301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 DKK
    946.80 DKK / Pakke med 10
    Spare 393.20 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Oversigt Detektorrør
Komponenter målt Luftstrøm
Mængde 10
Rørtype Luftstrøm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Air current tubes; Strömungsprüfröhrchen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P402-Opbevares et tørt sted.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i till korrekt bortskaffelse og genbrug
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid >95%