Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Eddikesyre
Beskrivelse
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Detektorrør |
| Komponenter målt | Eddikesyre |
| Fugtighedsområde | Mindre end 30 mg/l |
| Måleområde | 5 til 80 |
| Antal slagtilfælde | 3 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 30 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 50 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 10° til 40 °C |
| Rørtype | Eddikesyre 5/a |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.