Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Acetone
Beskrivelse
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Detektorrør |
| Komponenter målt | Acetone |
| Til brug med (udstyr) | Draeger Accuro Pump |
| Type | Gas Detection Tube |
| Fugtighedsområde | 5 til 20 mg/l |
| Måleområde | 100 til 12000 |
| Antal slagtilfælde | 10 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 4 min. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Vis mere |