Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Acetaldehyd
Artikelnummer. 10203372
Måleområde:
100 til 1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10203372
Brand: Dräger™ 6726665
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Oversigt Detektorrør
Komponenter målt Acetaldehyd
Fugtighedsområde 3 til 15 mg/l
Måleområde 100 til 1000
Antal slagtilfælde 20
Mængde 10
Svartid 5 min.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C
Rørtype Acetaldehyd 100/a