Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Svovldioxid
Artikelnummer. p-6467008
Måleområde:
0,1 til 3
0,5 til 25
1 til 25
20 til 2000
50 til 8000
Rørtype:
Svovldioxid 0,1/a
Svovldioxid 0,5/a 2
Svovldioxid 1/a
Svovldioxid 20/a
Svovldioxid 50/b
Svartid:
20 min.
3 min.
3 til 6 min.
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10482452
Brand: Dräger™ 8101531
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Svovldioxid
Fugtighedsområde Ikke relevant
Måleområde 50 til 8000
Antal slagtilfælde 1/10
Mængde 10
Svartid Ikke relevant
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Rørtype Svovldioxid 50/b
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 Tube Sulfur Dioxide 50/b
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphur dioxide