Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Svovldioxid
Artikelnummer. 10632693
Skift visning
Måleområde:
0,1 til 3
0,5 til 25
1 til 25
20 til 2000
50 til 8000
Rørtype:
Svovldioxid 0,1/a
Svovldioxid 0,5/a 2
Svovldioxid 1/a
Svovldioxid 20/a
Svovldioxid 50/b
Svartid:
20 min.
3 min.
3 til 6 min.
Ikke relevant
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Rørtype Svartid unitSize
10632693 0,1 til 3 Svovldioxid 0,1/a 20 min. Pakke med 10
10482452 50 til 8000 Svovldioxid 50/b Ikke relevant Pakke med 10
10153312 20 til 2000 Svovldioxid 20/a 3 min. Pakke med 10
10127390 0,5 til 25 Svovldioxid 0,5/a 2 3 til 6 min. Pakke med 10
10206731 1 til 25 Svovldioxid 1/a 3 min. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10632693 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6727101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Svovldioxid
Fugtighedsområde 3 til 15 mg/l
Måleområde 0,1 til 3
Antal slagtilfælde 100
Mængde 10
Svartid 20 min.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Rørtype Svovldioxid 0,1/a