Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Trichlorethylen
Artikelnummer. 10095891
Måleområde:
2 til 250
50 til 500
Rørtype:
Trichlorethylen 2/a 2
Trichlorethylen 50/a
Svartid:
1,5 min.
8 til 4 min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10095891
Brand: Dräger™ 6728541
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Trichlorethylen
Fugtighedsområde Ikke relevant
Måleområde 2 til 250
Antal slagtilfælde 3/5
Mængde 10
Svartid 8 til 4 min.
Temperaturområde (engelsk) 39,2 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 30 °C
Rørtype Trichlorethylen 2/a 2
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 GAS DETECTOR TUBES DRAEGER 6728541 TRICHLOROET
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Amine compounds