Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Kulilte
Artikelnummer. p-6467003
Måleområde:
0,3 til 7 %
10 til 3000
1:2,5 til 150
2 til 50 ppm
5 til 700
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12806673
Brand: Dräger™ CH29901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Kulilte
Fugtighedsområde 50mg/L
Måleområde 0,3 til 7 %
Antal slagtilfælde 1
Mængde 10
Svartid 30 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Rørtype Kulilte 0,3 %/b