Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Kulilte
Artikelnummer. 10429911
Skift visning
Måleområde:
0,3 til 7 %
10 til 3000
1:2,5 til 150
2 til 50 ppm
5 til 700
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10429911 10 til 3000 Pakke med 10
12806673 0,3 til 7 % Pakke med 10
10262531 2 til 50 ppm Pakke med 10
10717284 1:2,5 til 150 Pakke med 10
10476871 5 til 700 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10429911 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. CH20601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    940.89 DKK / Pakke med 10
    Spare 139.11 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Bestellinformation
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Spezifikation
Komponenter målt Kulilte
Fugtighedsområde 50mg/L
Måleområde 10 til 3000
Antal slagtilfælde 1
Mængde 10
Svartid 20 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Rørtype Kulilte 10/b 2
compliance-icons
Produktidentifikator
  • draeger gas detector tubes carbon monoxide
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.