Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør: Kulilte
Artikelnummer. 10262531
Skift visning
Måleområde:
0,3 til 7 %
10 til 3000
1:2,5 til 150
2 til 50 ppm
5 til 700
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde unitSize
10262531 2 til 50 ppm Pakke med 10
12806673 0,3 til 7 % Pakke med 10
10717284 1:2,5 til 150 Pakke med 10
10476871 5 til 700 Pakke med 10
10429911 10 til 3000 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10262531 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6733051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1208.55 DKK / Pakke med 10
    Spare 111.45 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Detektorrør
Glasdetektorrør er fyldt med et inert reagensbærermateriale (silicagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilicat) imprægneret med et indikeringsreagens. Reagens producerer en kolorimetrisk indikation i nærvær af en bestemt gas, damp eller aerosol. Koncentrationer kan aflæses direkte fra farveskiftet på rørets trykte skala. Rørene er hermetisk forseglede. De fleste har to års holdbarhed (når de opbevares ved stuetemperatur). Fås i pakker med ti.
Note:
Nogle test kræver et forrør eller et sammenligningsrør ud over detektorrøret. Disse rør er inkluderet i æsken med 10, hvilket reducerer antallet af detektorrør. Det faktiske antal detektorrør er angivet i bestillingsskemaerne.
Ordreinfo
For nogle detektorrør er det muligt at udvide det anførte måleområde. Ring Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 for mere information.
Tekniske data
Komponenter målt Kulilte
Fugtighedsområde 2 til 20 mg/L
Måleområde 2 til 50 ppm
Antal slagtilfælde 10/2
Mængde 10
Svartid 4 min./50 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Rørtype Kulilte 2/a