Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør
Artikelnummer. p-307909
Måleområde:
0,2 til 2 %
40 til 800
Pakningsstørrelse:
5 tests
Pakke med 10
Artikelnummer. 10454292
Brand: Dräger™ 8101511
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Accuro
Måleområde 0,2 til 2 %
Trykområde 1013 hpa
Temperaturområde (engelsk) 68 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 20° til 40 °C