Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør
Måleområde:
0,2 til 2 %
40 til 800
Pakningsstørrelse:
5 tests
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Komponenter målt | Acetone |
| Måleområde | 40 til 800 |
| Temperaturområde (engelsk) | 41 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 5° til 40 °C |
| Rørtype | Acetone 40/a |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- drager-tubes
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- MIXTURE LIST-Indeholder: acetone