Få mere at vide
Dräger™ Korttidsdetektorrør
Artikelnummer. 10454292
Skift visning
Måleområde:
0,2 til 2 %
40 til 800
Pakningsstørrelse:
5 tests
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10454292 0,2 til 2 % Pakke med 10
10707674 40 til 800 5 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10454292 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1762.58 DKK
    1447.78 DKK / Pakke med 10
    Spare 314.80 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Glass detector tubes for the rapid, precise measurement of hydrogen gas concentrations using a gas detection pump.
DrägerTubes are glass vials containing a chemical reagent designed to react with specific chemicals or gas families. When a calibrated 100 mL air sample is drawn through the tube using a Dräger Accuro™ bellows pump, the presence of the target analyte causes a color change, with the length of the stain indicating the measured concentration.
  • Application: Detection of gas concentrations.
  • Standard Range of Measurement: 0.2 Vol% [at 20°C, 1013 hPa].
  • Measurement Time: 1 min.
  • Usage: Suitable for manual operation with Dräger Accuro pumps or automated operation with Accuro 2000 or Quantimeter 1000.
  • Field Applications: Concentration peak determination, exposure measurement, leak detection, and analysis in confined spaces such as sewers, shafts, or tanks.
Specifications
Komponenter målt Hydrogen
Til brug med (udstyr) Accuro
Type Gas Detection Tube
Måleområde 0,2 til 2 %
Trykområde 1013 hpa
Temperaturområde (engelsk) 68 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 20° til 40 °C