Få mere at vide
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Artikelnummer. 15104093
Skift visning
Sensortyper:
Smart Ex-IR sensor
Smart IR-CO2
Smart IR-CO2 HC
Opløsning:
100 ppm, 0,01 % vol.
100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol.
200 ppm, 0,2 % vol.
Måleområde:
0 til 9900 ppm, 0 til 100 % LEL, 0 til 100 % vol.
0 til 9900 ppm, 0 til 100 % vol.
0 til 9900 ppm, 0 til 5 % vol.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sensortyper Opløsning Måleområde Pakningsstørrelse
15104093 Smart IR-CO2 HC 200 ppm, 0,2 % vol. 0 til 9900 ppm, 0 til 100 % vol. Hver
11322090 Smart Ex-IR sensor 100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol. 0 til 9900 ppm, 0 til 100 % LEL, 0 til 100 % vol. Hver
11942411 Smart IR-CO2 100 ppm, 0,01 % vol. 0 til 9900 ppm, 0 til 5 % vol. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15104093 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15660.00 DKK
    13931.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 1728.71 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Til brug med X-am 7000 multigasdetektorer.
  • Til påvisning af kulbrinte og kuldioxid
  • Fuldstændig immun over for forgiftning
  • Fungerer i miljøer med lav eller ingen ilt
  • Kan konfigureres med flere kalibreringer
  • Tilgængelig i 0 til 100 % LEL og 0 til 100 % vol. CO 2 detektionsområder
Type: Smart Ex-IR
  • Måleområde: 0 til 9900 ppm, 0 til 100 % LEL, 0 til 100 % vol.
  • Opløsning: 100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol.
Type: Smart IR-CO 2
  • Måleområde: 0 til 9900 ppm, 0 til 5 % vol.
  • Opløsning: 100 ppm, 0,01 % vol.
Type: Smart IR-CO 2 HC
  • Måleområde: 0 til 9900 ppm, 0 til 100 % vol.
  • Opløsning: 200 ppm, 0,2 % vol.
garanti
5 år
Tekniske data
Til brug med (udstyr) X-am 7000 multi gasdetektor
Type Udskiftningssensor
Fugtighedsområde 10 til 95 %
Måleområde 0 til 9900 ppm, 0 til 100 % vol.
Trykområde 700 til 1300 hpa
Opløsning 200 ppm, 0,2 % vol.
Sensortyper Smart IR-CO2 HC
Temperaturområde (engelsk) -5 °F til +140 °F
Temperaturområde (metrisk) -20° til+ 60 °C
garanti 5 år