Få mere at vide
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Sensortyper:
Smart Ex-IR sensor
Smart IR-CO2
Smart IR-CO2 HC
Opløsning:
100 ppm, 0,01 % vol.
100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol.
200 ppm, 0,2 % vol.
Måleområde:
0 til 9900 ppm, 0 til 100 % LEL, 0 til 100 % vol.
0 til 9900 ppm, 0 til 100 % vol.
0 til 9900 ppm, 0 til 5 % vol.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til påvisning af kulbrinte og kuldioxid
- Fuldstændig immun over for forgiftning
- Fungerer i miljøer med lav eller ingen ilt
- Kan konfigureres med flere kalibreringer
- Tilgængelig i 0 til 100 % LEL og 0 til 100 % vol. CO 2 detektionsområder
Type: Smart Ex-IR
- Måleområde: 0 til 9900 ppm, 0 til 100 % LEL, 0 til 100 % vol.
- Opløsning: 100 ppm, 1 % LEL, 1 % vol.
Type: Smart IR-CO 2
- Måleområde: 0 til 9900 ppm, 0 til 5 % vol.
- Opløsning: 100 ppm, 0,01 % vol.
Type: Smart IR-CO 2 HC
- Måleområde: 0 til 9900 ppm, 0 til 100 % vol.
- Opløsning: 200 ppm, 0,2 % vol.
garanti
5 år
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | X-am 7000 multi gasdetektor |
| Type | Udskiftningssensor |
| Fugtighedsområde | 10 til 95 % |
| Måleområde | 0 til 9900 ppm, 0 til 5 % vol. |
| Trykområde | 700 til 1300 hpa |
| Opløsning | 100 ppm, 0,01 % vol. |
| Sensortyper | Smart IR-CO2 |
| Temperaturområde (engelsk) | -5 °F til +140 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -20° til+ 60 °C |
| garanti | 5 år |