Få mere at vide
Dräger™ SCBA sikkerhedsmaske
Artikelnummer. 15169473
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Åndedrætsværn med trykluft
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15169473 Åndedrætsværn med trykluft Hver
1 options
Artikelnummer. 15169473 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. R53070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4565.00 DKK
    4058.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 506.96 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Indvendig maske og sele lavet af højkvalitets silikone
  • Panorama Nova Silikone P PC ansigtsmaske
  • Uden halsrem
Certificeringer
CE-mærke
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 136
Tilslutningstype Push-in
Produkttype Ansigtsstykke
Til brug med (applikation) Tilfører hurtigt og sikkert vital åndedrætsluft, hvis iltindholdet falder til under 17 volumenprocent
Til brug med (udstyr) Åndedrætsværn med trykluft
Selestil Silikone
Materiale Silikone
Størrelse Medium