Få mere at vide
Dräger™ Pac™ III sensorer
Artikelnummer. p-3888245
Komponenter målt:
Hydrogensulfid (XS)
Ilt (XS)
Måleområde:
0 til 100
0 til 25 %
garanti:
3 år
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11362080
Brand: Dräger™ 6809130
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giv hurtige og præcise reaktioner på farlige gasniveauer
  • Til brug med Pac™ III enkelt gasmonitorer
Tekniske data
Komponenter målt Ilt (XS)
Fugtighedsområde 10 til 95 %
Måleområde 0 til 25 %
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 0.1%
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -40° til+ 50 °C
garanti 3 år