Få mere at vide
Dräger™ Pac™ III sensorer
Artikelnummer. 15155187
Skift visning
Komponenter målt:
Hydrogensulfid (XS)
Ilt (XS)
Måleområde:
0 til 100
0 til 25 %
garanti:
3 år
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Komponenter målt Måleområde garanti Pakningsstørrelse
15155187 Hydrogensulfid (XS) 0 til 100 3 år Hver
11362080 Ilt (XS) 0 til 25 % 3 år Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15155187 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6809110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6135.00 DKK
    5450.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 684.46 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Giv hurtige og præcise reaktioner på farlige gasniveauer
  • Til brug med Pac™ III enkelt gasmonitorer
Tekniske data
Komponenter målt Hydrogensulfid (XS)
Fugtighedsområde 10 til 90 %
Måleområde 0 til 100
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 1
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
garanti 3 år