Få mere at vide
Dräger™ Oxygen (O2) XXS erstatningssensor
Artikelnummer. 10387913
Skift visning
Komponenter målt:
Ilt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
10387913 Ilt Hver
1 options
Artikelnummer. 10387913 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3570.00 DKK
    3174.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 395.85 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
XXS erstatningssensor, til brug med Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000 multigasdetektorer.
  • Måleområde: 0 til 30,0 % vol.
  • Opløsning: 0,1% vol.
  • Garanti: 2 år
  • Ilt (O2)
garanti
2 år
Tekniske data
Komponenter målt Ilt
Til brug med (udstyr) Pac 5500, Pac 7000, X-am 2000 multigasdetektorer
Type Udskiftningssensor