Få mere at vide
Dräger™ Nitrogendioxid (NO2) XXS erstatningssensor
Artikelnummer. 12868310
Skift visning
Komponenter målt:
Nitrogendioxid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
12868310 Nitrogendioxid Hver
1 options
Artikelnummer. 12868310 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5120.00 DKK
    4552.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 567.22 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
XXS erstatningssensor, til brug med Pac 7000, X-am 5000 multi-gas detektorer.
  • Måleområde: 0 til 50 ppm
  • Opløsning: 0,1 ppm
  • Garanti: 2 år
  • Nitrogendioxid (NO2)
Tekniske data
Komponenter målt Nitrogendioxid
Til brug med (udstyr) Pac 7000, X-am 5000 multigasdetektorer
Type Udskiftningssensor