Få mere at vide
Dräger™ Individuelle Haz Mat samtidige testsæt
Artikelnummer. p-179069
Type:
Samtidig testsæt I
Samtidig testsæt II
Samtidig testsæt III
Pakningsstørrelse:
Hver
Ingen anden type rør bør erstattes med disse sæt.
Artikelnummer. 12702517
Brand: Dräger™ 8101735
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ingen anden type rør bør erstattes med disse sæt.
Kræver
Kræver adapter og en Dräger pumpe (sælges separat) til semikvantitativ bestemmelse af uorganiske gasser og organiske dampe.
Til samtidig test af fem forskellige gasser
Testsæt I. Inkluderer detektorrør for hydrogenchlorid, hydrogencyanid, carbonmonoxid, ammoniak og nitrøse dampe.
Testsæt II. Inkluderer detektorrør for svovldioxid, klor, hydrogensulfid, kuldioxid og fosgen.
Testsæt III. Inkluderer detektorrør for alkoholer, alifatiske kulbrinter, aromater, klorerede kulbrinter og ketoner.
Ordreinfo
Pakker med 10 testsæt.
Tekniske data
Type Samtidig testsæt I
Til brug med (applikation) Til samtidig test af fem forskellige gasser
Inkluderer Test for hydrogenchlorid, hydrogencyanid, kulilte, ammoniak og nitrøse dampe