Få mere at vide
Dräger™ Individuelle Haz Mat samtidige testsæt
Artikelnummer. 12702517
Skift visning
Type:
Samtidig testsæt I
Samtidig testsæt II
Samtidig testsæt III
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12702517 Samtidig testsæt I Hver
10385704 Samtidig testsæt II Hver
10345754 Samtidig testsæt III Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Ingen anden type rør bør erstattes med disse sæt.
Artikelnummer. 12702517 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 DKK
    1176.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.82 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Ingen anden type rør bør erstattes med disse sæt.
Kræver
Kræver adapter og en Dräger pumpe (sælges separat) til semikvantitativ bestemmelse af uorganiske gasser og organiske dampe.
Til samtidig test af fem forskellige gasser
Testsæt I. Inkluderer detektorrør for hydrogenchlorid, hydrogencyanid, carbonmonoxid, ammoniak og nitrøse dampe.
Testsæt II. Inkluderer detektorrør for svovldioxid, klor, hydrogensulfid, kuldioxid og fosgen.
Testsæt III. Inkluderer detektorrør for alkoholer, alifatiske kulbrinter, aromater, klorerede kulbrinter og ketoner.
Ordreinfo
Pakker med 10 testsæt.
Tekniske data
Type Samtidig testsæt I
Til brug med (applikation) Til samtidig test af fem forskellige gasser
Inkluderer Test for hydrogenchlorid, hydrogencyanid, kulilte, ammoniak og nitrøse dampe