Få mere at vide
Dräger™ Hydrogensulfid (H2S) XXS erstatningssensor
Artikelnummer. 15513975
Skift visning
Komponenter målt:
Hydrogensulfid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
15513975 Hydrogensulfid Hver
1 options
Artikelnummer. 15513975 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3570.00 DKK
    3174.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 395.85 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
XXS erstatningssensor, til brug med Pac 7000, X-am 2000, X-am 5000 multi-gas detektorer.
  • Måleområde: 0 til 100 ppm
  • Opløsning: 1 ppm
  • Garanti: 2 år
  • Hydrogensulfid (H2S)
Tekniske data
Komponenter målt Hydrogensulfid
Til brug med (udstyr) Pac 7000, X-am 5000, X-am 5600 multigasdetektorer
Type Udskiftningssensor